Key Documents
MGAMMAG-300K
Millipore
Gruppo di microsfere magnetiche per isotipizzazione di immunoglobuline di topo MILLIPLEX® Saggio multiplex per isotipizzazione
Isotyping Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple immunoglobulins (Ig) in murine serum, plasma and cell culture samples.
Sinonimo/i:
Luminex® Mouse Isotyping Assay, Millipore Mouse Isotyping Assay, Mouse IgG, IgA, IgM immunoassay, Mouse Isotyoing Multiplex Assay
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 100%
(IgM)
accuracy: 85%
(IgG3)
accuracy: 98%
(IgA)
accuracy: 98%
(IgG2b)
sensitivity: 0.18 ng/mL
(IgG2b)
sensitivity: 0.32 ng/mL
(IgG3)
sensitivity: 0.67 ng/mL
(IgG2a)
sensitivity: 0.7 ng/mL
(IgG1)
sensitivity: 1.1 ng/mL
(IgA)
sensitivity: 1.73 ng/mL
(IgM)
standard curve range: 1-900 ng/mL
(IgG2b)
standard curve range: 2-1,500 ng/mL
(IgG1)
standard curve range: 2-1,500 ng/mL
(IgG3)
standard curve range: 2-1,500 ng/mL
(IgM)
standard curve range: 3-2,000 ng/mL
(IgG2a)
standard curve range: 5-3,000 ng/mL
(IgA)
inter-assay cv: 14-17%
intra-assay cv: 5-10%
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il coinvolgimento delle immunoglobuline (anticorpi) prodotte da plasmacellule e linfociti, nella risposta immunitaria è decisivo: attaccano gli antigeni e giocano un ruolo nella loro distruzione. È possibile classificare le immunoglobuline (Ig) in base agli isotipi, classi con funzioni e risposte all′antigene diverse a causa della variabilità della struttura. Nella placenta dei mammiferi sono stati identificati sei isotipi principali: IgM, IgG1, IgGa, IgGb, IgG3 e IgA, tutti riscontrati in individui normali. I disturbi con deficit delle immunoglobuline, come le malattie autoimmuni, alcune malattie gastrointestinali e alcune neoplasie sono caratterizzati da deficit di isotipi specifici o da concentrazioni variabili di uno o più isotipi. Gli stati di malattia possono andare dall′assenza di una classe o sottoclasse isotipica al deficit totale delle classi di immunoglobuline.
Il gruppo di microsfere per isotipizzazione murina MILLIPLEX®, che misura le sottoclassi delle IgG (1, 2a, 2b, 3), le IgM, e le IgA murine, è stato progettato per permettere di misurare accuratamente classi e sottoclassi in un unico pozzetto. Inoltre, questo gruppo consente di scegliere solo le immunoglobuline necessarie agli esperimenti da condurre.
La piattaforma Luminex® xMAP® usa un formato di saggio immunologico con microsfere magnetiche per una velocità e una sensibilità ideali al fine di effettuare simultaneamente il rilevamento quantitativo di più analiti, migliorando notevolmente la produttività senza perdere il prezioso volume del campione.
Tipo di gruppo: risposta immunitaria
Applicazioni
  • Analiti: IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM
  • Tipo di campione raccomandato: siero, plasma o lisato tissutale/cellulare e supernatante di coltura
  • Diluizione del campione raccomandata: plasma o siero diluiti 1:50 000, o supernatante di coltura cellulare diluito a circa 1μg/mL del pozzetto delle Ig.
  • Tempo di esecuzione del saggio: un giorno
  • Categoria di ricerca: immunologia e infiammazione, isotipizzazione
Caratteristiche e vantaggi
Scegliendo gli analiti disponibili in questo gruppo è possibile progettare il proprio kit multiplex.
Linkage
Sostituisce: MGAM-300
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Visita l’Archivio dei documenti
Tao Huang et al.
JCI insight, 1(7), e86689-e86689 (2016-10-05)
Eosinophilic inflammation and Th2 cytokine production are central to the pathogenesis of asthma. Agents that target either eosinophils or single Th2 cytokines have shown benefits in subsets of biomarker-positive patients. More broadly effective treatment or disease-modifying effects may be achieved
Common tolerance mechanisms, but distinct cross-reactivities associated with gp41 and lipids, limit production of HIV-1 broad neutralizing antibodies 2F5 and 4E10.
Chen, Y; Zhang, J; Hwang, KK; Bouton-Verville, H; Xia, SM; Newman, A; Ouyang, YB; Haynes et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Jianhui Wang et al.
Oncotarget, 7(19), 26949-26965 (2016-04-23)
Although there were considerable advances in the anti-aging medical field, it is short of therapeutic drug for anti-aging. Mounting evidence indicates that the immunosenescence is the key physiopathological mechanism of aging. This study showed the treatment of LW-AFC, an herbal
Haiqiang Yang et al.
Viruses, 14(3) (2022-03-27)
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has caused massive health and economic disasters worldwide. Although several vaccines have effectively slowed the spread of the virus, their long-term protection and effectiveness against viral variants are still uncertain. To address these potential shortcomings, this
Yogesh Saini et al.
Physiological reports, 6(8), e13677-e13677 (2018-04-19)
Macrophages (MΦ) are key sentinels of respiratory exposure to inhaled environmental stimuli. In normal "healthy" tissues, MΦ are believed to be a dormant cell type that, upon exposure to stress-causing stimuli, may get activated to exhibit pro- or anti-inflammatory roles.
Contenuto correlato
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.