Documenti fondamentali
MAWP037PM
Millipore
Monitor per la contaminazione nei fluidi, 37 mm, 0,8 µm, bianco, match-W con tappetino
Gravimetric particle analysis
Sinonimo/i:
Mixed cellulose esters (MCE) fluid monitors
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Materiali
cellulose (thick pad)
clear Tenite plastic (housing)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene (plugs)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Diam. filtro
37 mm
Superficie filtrante
9 cm2
Dimensione pori
0.8 μm pore size
Raccordi
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
applicazioni
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I Monitor per l'analisi della contaminazione nei fluidi sono portafiltri trasparenti monouso in plastica Tenite preassemblati con filtri MF-Millipore (la superficie effettiva di filtrazione è di 9 cm2). Un tamponcino in cellulosa spesso, con diametro di 34 mm, sigilla il filtro tra le due sezioni del monitor per assicurare una distribuzione omogenea del flusso del campione sulla sua superficie. Utilizzare con il kit per il campionamento dei fluidi (XX6403730).
Monitor appaiati in peso:
I monitor appaiati in peso eliminano la necessità della pre-pesata dei filtri per il test nell′ analisi gravimetrica. Ogni monitor contiene due filtri appaiati in peso i cui pesi differiscono tra loro non più di 0,1 mg. Il campione passa attraverso entrambi, ma tutto il contaminante rimane sul filtro (test) superiore. La differenza di peso tra i due filtri, dopo asciugatura, è uguale al peso del contaminante presente nel campione.
Applicazioni
Use with Fluid Sampling Kit (XX6403730)
Principio
Vacuum filtration
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tenite is a trademark of Eastman Chemical Company
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2