Documenti fondamentali
M000037P0
Millipore
Monitor per l′analisi della contaminazione dei fluidi, vuoti
Reload cassette with appropriate filters
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Materiali
Tenite plastic
polystyrene
Sterilità
non-sterile
Diam. filtro
37 mm
Superficie filtrante
9 cm2
Raccordi
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
applicazioni
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I Monitor per l'analisi della contaminazione nei fluidi sono portafiltri trasparenti monouso in plastica Tenite preassemblati con filtri MF-Millipore (la superficie di filtrazione effettiva è di 9 cm2). Uno spesso tampone in cellulosa, con diametro di 34 mm, sigilla il filtro tra le due sezioni del monitor per assicurare una distribuzione omogenea del flusso del campione sulla sua superficie. Utilizzare con il kit per il campionamento dei fluidi (XX6403730).
Monitor appaiati in peso:
i monitor appaiati in peso evitano di pre-pesare i filtri nell′analisi gravimetrica. Ogni monitor contiene due filtri appaiati in peso i cui pesi differiscono tra loro non più di 0,1 mg. Il campione li attraversa entrambi, ma tutto il contaminante rimane sul filtro superiore (test). La differenza di peso tra i due filtri, dopo asciugatura, è uguale al peso del contaminante presente nel campione.
Principio
Filtrazione sotto vuoto
Note legali
Tenite is a trademark of Eastman Chemical Company