MABX8312
Anti-Plasmodium falciparum Antibody, (1mg)
clone 2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Plasmodium falciparum Histidine-Rich Protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2, monoclonal
Reattività contro le specie
Plasmodium falciparum, parasites
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgG1
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Infectious Diseases
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2