MABT538-AF488
Anti-Lamin A/C Antibody, clone 2E8.2 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 2E8.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
70 kDa lamin, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E8.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMNA(4000)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. MABT538) is shown to be suitable also for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, and Immunoprecipitation applications.
Cell Structure
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Lamin A/C in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2