MABT528-AF488
Anti-Connexin 43 Antibody, CT Antibody, clone 1C5.1 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 1C5.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Gap junction alpha-1 protein, Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GJA1(2697)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Connexin 43 in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2