Documenti fondamentali
MABT903
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-connessina 43, regione N-terminale, clone P1E11.B19
clone P1E11, from mouse
Sinonimo/i:
Gap junction alpha-1 protein, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P1E11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Gja1(281193)
chicken ... Gja1(395278)
dog ... Gja1(403418)
horse ... Gja1(100067229)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rabbit ... Gja1(100008935)
rat ... Gja1(24392)
rhesus monkey ... Gja1(714344)
Descrizione generale
Proteina alfa-1 delle gap junction (UniProt: P08050; detta anche connessina 43, CX43, proteina cardiaca delle gap junction di 43 kDa) è codificata dal gene Gja1 (detto anche Cxn-43) (Gene ID: 24392) nel ratto. I canali delle gap junction sono costituiti da proteine transmembrana dodecameriche della famiglia delle connessine. L′emivita delle connessine solitamente è breve (1,5-5 h) e tale tempistica è un fattore cruciale nella regolazione dell′accoppiamento, perché permette cambiamenti molto dinamici e acuti della regolazione delle gap junction e della comunicazione attraverso queste giunzioni. Nei cardiomiociti sono stati identificati tre tipi di connessine: connessina 40, 43 e 45. Ciascuna di queste forma canali caratterizzati da proprietà elettrofisiologiche specifiche e peculiari. La connessina 43 è una proteina la cui struttura penetra più volte all′interno della membrana (multi-pass) ed è la più ubiquitaria, essendo caratterizzata da un pattern di espressione diffuso a tutti i tessuti. La connessina 43 può essere fosforilata in più siti ed è stato dimostrato che tale fosforilazione regola le cinetiche di trafficking, assemblaggio, gating e turnover in modo specifico a seconda della fase del ciclo cellulare. È stato riportato che la fosforilazione in Ser325, Ser328 e Ser330 operata dalla casein-chinasi I modula l′assemblaggio delle gap junction, mentre la fosforilazione in Ser368 da parte dell′isoforma gamma della protein-chinasi C causa il disassemblaggio delle placche di gap junction e l′inibizione dell′attività delle gap junction. Durante un′ischemia miocardica, la connessina 43 viene defosforilata e ciò causa l′apertura delle gap junction favorendo la propagazione del danno ischemico. Nelle cellule muscolari lisce della vescica la connessina 43 è espressa con andamento circadiano, raggiungendo valori bassi durante il sonno.
Specificità
Il clone P1E11.B19 permette di rivelare la connessina 43 in quasi tutte le specie mammifere. È mirato contro un epitopo situato a livello dei primi 20 amminoacidi a partire dalla regione N-terminale.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente ai primi 20 amminoacidi a partire dalla regione N-terminale della connessina 43 di ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Questo anticorpo monoclonale anti-connessina 43, N-terminale, clone P1E11.B19, N° Cat. MABT903, è testato per l′uso nei saggi di immunocitochimica e di Western Blotting per la rivelazione della connessina 43.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la connessina 43 in applicazioni di Western Blotting (Sosinsky, G.E., et. al. (2007). Biochem. 408(3):375-85).
Saggio di Western blotting (WB): un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la connessina 43 in cellule NRK (per gentile concessione di Joell Solan del laboratorio di Paul Lampe presso il Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA, USA).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la connessina 43 in applicazioni di Western Blotting (Kalcheva, N., et. al. (2007). Proc Natl Acad Sci USA. 104(51):20512-6).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1-4 µg/mL ha permesso di rilevare la connessina 43 in 10 µg di lisati di tessuto cardiaco topo e di ratto.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la connessina 43 in applicazioni di immunocitochimica (Gellhaus, A., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(35):36931-42).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la connessina 43 in applicazioni di Western Blotting (Goldberg, G.S., et. al. (2002). J Biol Chem. 277(39):36725-30).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la connessina 43 in applicazioni di Western Blotting (Solan, J.L., et. al. (2003). J Cell Sci. 116(Pt 11):2203-11).
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cardiaco umano.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare la connessina 43 in 10 µg di lisato di tessuto cardiaco umano.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~43 kDa; calcolato a 43,03 kDa. In alcuni lisati si possono osservare bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonale di topo purificata in tampone contenente 0,1 M di tris-glicina (pH 7,4), 150 mM di NaCl con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Xinbo Li
International journal of physiology, pathophysiology and pharmacology, 11(5), 212-219 (2019-11-30)
Intercellular communication via gap junctions and tunneling nanotubes (TNT) play pivotal roles for cell differentiation and proliferation and homeostasis. Intercellular communication has been found in human trabecular meshwork cells, which are key elements for allowing the direct passing aqueous humor