MABT372
Anti-Mastl Antibody, clone 4F9
clone 4F9, from mouse
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase greatwall, GW, GWL, hGWL, Microtubule-associated serine/threonine-protein kinase-like, MAST-L
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MASTL(84930)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Mastl in 10 µg of human oral squamos cell carcinoma lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1