MABT36
Anti-COMP (Thrombospondin-5) Antibody, clone 484D1
clone 484D1, from rat
Sinonimo/i:
Cartilage oligomeric matrix protein, Thrombospondin-5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
484D1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COMP(1311)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected COMP in 10 µg of human chrondrocyte cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human chrondrocyte cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1