MABT1568
Anti-QSOX1 Antibody, clone MAb492.1
Sinonimo/i:
EC number EC:1.8.3.2, Quiescin Q6, Sulfhydryl oxidase 1, hQSOX
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MAb492.1, monoclonal
PM
calculated mol wt 82.6 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Informazioni sul gene
human ... QSOX1(5768)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunocytochemistry in MDA-MB-231 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected QSOX1 in MDA-MB-231 cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected QSOX1 in Immunocytochemistry applications (Ilani, T., et al. (2013). Science. 341(6141):74-6).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected QSOX1 in Immunofluorescence applications (Ilani, T., et al. (2013). Science. 341(6141):74-6).
Inhibition Assay: A representative lot modulated ECM properties and inhibited tumor cell migration. (Ilani, T., et al. (2013). Science.;341(6141):74-6; Feldman, T., et al. (2020). Oncotarget. 11(4):386-398).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2