MABT153
Anti-Aggrecan Antibody
mouse monoclonal, 4D7.1
Sinonimo/i:
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, Chondroitin sulfate proteoglycan 1
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Aggrecan Antibody (full length), clone 4D7.1, clone 4D7.1, 1 mg/mL, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACAN(176)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Aggrecan (full length) in 10 µg of human chondrocyte cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1