MABS1982
Anti-TfR1 Antibody, clone 3B82A1
clone 3B82A1, from mouse
Sinonimo/i:
Transferrin receptor protein 1, TR:TfR1, Trfr, T9, p90, Cd71
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B82A1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFRC(7037)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TfR1 in Immunocytochemistry applications (Johnson, M.B., et. al. (2007). Mol Cell Biol. 18(3):743-54; Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected TfR1 in Immunoprecipitation applications (Johnson, M.B., et. al. (2004). Blood. 104(13):4287-93; Vogt, T.M., et. al. (2003). Blood. 101(5):2008-14).
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TfR1 in 1X10E6 K562 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1