MABS1896
Anti-RNF123 Antibody, clone 2C10.1
clone 2C10.1, from mouse
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase RNF123, EC 2.3.2.27, Kip1 ubiquitination-promoting complex protein 1, RING finger protein 123, RING-type E3 ubiquitin transferase RNF123
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF123(63891)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RING-type E3 ubiquitin transferase RNF123 in HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1