MABS1193
Anti-ABCB11 Antibody, clone 10D4.1
clone 10D4.1, from mouse
Sinonimo/i:
Bile salt export pump, ATP-binding cassette sub-family B member 11, Sister of P-glycoprotein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10D4.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCB11(8647)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Liver Physiology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ABCB11 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1