M7317
Monoclonal Anti-MDR3 P-Glycoprotein antibody produced in mouse
250 μg/mL, clone P3II-26, tissue culture supernatant
Sinonimo/i:
Anti-ABC21, Anti-GBD1, Anti-ICP3, Anti-MDR2, Anti-MDR2/3, Anti-MDR3, Anti-PFIC-3, Anti-PGY3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
tissue culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P3II-26, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
250 μg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (not suitable for human tissues)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed sections
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCB11(8647) , ABCB4(5244)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Articoli
We presents an article on ABC Transporters and Cancer Drug Resistance