MABS1140
Anti-Fgr Antibody, clone SuGr-7 14F3
clone SuGr-7 14F3, from mouse
Sinonimo/i:
Tyrosine-protein kinase Fgr, Fgr, Gardner-Rasheed feline sarcoma viral (v-fgr) oncogene homolog, Proto-oncogene c-Fgr, p55-Fgr, p58-Fgr, p58c-Fgr
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SuGr-7 14F3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGR(2268)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Fgr in 10 µg of Daudi cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1