MABN627
Anti-SDHB Antibody, clone 10C5.1
clone 10C5.1, from mouse
Sinonimo/i:
Succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur subunit, mitochondrial, SDHB, Iron-sulfur subunit of complex II, Ip
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10C5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SDHB(6390)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SDHB in human heart, human small intestine, and mouse kidney tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SDHB in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1