MABN1724
Anti-GABA(A) Receptor α2 Antibody, clone N399/19
clone N399/19, from mouse
Sinonimo/i:
Gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-2, GABA(A) receptor subunit alpha-2, Gamma-aminobutyric acid receptor A2 subunit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N399/19, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GABRA2 (2555)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the GABA(A) receptor subunit alpha-2 target band only in brain membrane extracts from wild-type rats and mice, but not from Gabra2-knockout mice.
Immunohistochemisry Analysis: A representative lot detected GABA(A) receptor subunit alpha-2 immunoreactive regions, includinghippocampus, in rat whole brain sections (Courtesy of Professor. James S. Trimmer, UC Davis, CA, USA).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected GABA(A) receptor subunit alpha-2 in 10 µg human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1