MABN1544
Anti-IP3R3 Antibody, clone 6G12.1
clone 6G12.1, from mouse
Sinonimo/i:
Inositol 1, 4, 5-trisphosphate receptor type 3, InsP3R3, IP3 receptor isoform 3, IP3R 3, Type 3 inositol 1, 4, 5-trisphosphate receptor, Type 3 InsP3 receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITPR3(3710)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected IP3R3 (IP3 Receptor 3) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1