MABN12
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, G2-11
Sinonimo/i:
Alzheimer disease, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, Protease nexin-II, amyloid beta (A4) precursor protein, amyloid beta A4 protein, amyloid beta precursor protein, beta-amyloid peptide, human mRNA for amyloid A4 prec
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anticorpo anti-amiloide β42, clone G2-11, clone G2-11, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
G2-11, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Malattie neurodegenerative
Qualità
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare l′amiloide β42 in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale affetto da Alzheimer.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lisato di tessuto cerebrale di paziente affetto da Alzheimer
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1