Documenti fondamentali
MABN10
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, WO2
Sinonimo/i:
Alzheimer disease, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, Protease nexin-II, amyloid beta (A4) precursor protein, amyloid beta A4 protein, amyloid beta precursor protein, beta-amyloid peptide, human mRNA for amyloid A4 prec
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-amiloide β, clone W0-2, clone WO2, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
WO2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
Le placche cerebrali e vascolari associate alla malattia d′Alzheimer (AD) sono composte principalmente da un accumulo di peptide beta amiloide (Aβ). Aβ deriva dalla scissione della proteina precursore dell'amiloide (APP) e ha una lunghezza variabile (da 39 a 43 aminoacidi). I peptidi Aβ [1-40], Aβ [1-42] e Aβ [1-43] derivano, rispettivamente, dalla scissione di APP dopo i residui 40, 42 o 43. La scissione viene effettuata dalla gamma-secretasi durante l'ultima fase della trasformazione di APP. I peptidi Aβ [1-40], [1-42] e [1-43] sono i principali costituenti delle placche e dei grovigli neurofibrillari che si osservano nella malattia di Alzheimer. Questi peptidi e anticorpi specifici per la beta amiloide sono stati appositamente sviluppati per chiarire la biologia dell'AD.
Specificità
Questo anticorpo riconosce i residui amminoacidici 4-10 della βamiloide umana.
Immunogeno
Epitopo: residui amminoacidici 4-10
Peptide della β amiloide umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
La rivelazione della β amiloide con questo anticorpo anti-β amiloide, clone W0-2, è convalidata per l′uso nelle analisi di WB, IH, ELISA.
Saggio immunoistochimico: una diluizione 1:500 di un lotto precedente ha rivelato il peptide βamiloide nell'ippocampo di un paziente con malattia di Alzheimer.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto cerebrale di paziente con malattia di Alzheimer.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare la β amiloide in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di paziente affetto da Alzheimer.
Descrizione del bersaglio
PM calcolato: 4 kDa. Sui Western blot di lisato cerebrale di pazienti con malattia di Alzheimer, questo anticorpo ha inoltre rivelato le proteine APP di 120 e 105 kDa e gli oligomeri di circa 45 kDa delle proteine amiloidi.
Linkage
Sostituisce: MAB1561
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2aκ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 M con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto cerebrale di paziente affetto da Alzheimer
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Johnny Habchi et al.
Science advances, 2(2), e1501244-e1501244 (2016-03-05)
The conversion of the β-amyloid (Aβ) peptide into pathogenic aggregates is linked to the onset and progression of Alzheimer's disease. Although this observation has prompted an extensive search for therapeutic agents to modulate the concentration of Aβ or inhibit its
Deficits in the miRNA-34a-regulated endogenous TREM2 phagocytosis sensor-receptor in Alzheimer's disease (AD); an update.
Bhattacharjee, S; Zhao, Y; Lukiw, WJ
Frontiers in Aging Neuroscience null
Isaak Beyer et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(25), 8685-8693 (2016-05-12)
In addition to the prototypic amyloid-β (Aβ) peptides Aβ1-40 and Aβ1-42 , several Aβ variants differing in their amino and carboxy termini have been described. Synthetic availability of an Aβ variant is often the key to study its role under
Jens V Andersen et al.
Cell death & disease, 12(11), 954-954 (2021-10-18)
Alzheimer's disease (AD) is an unremitting neurodegenerative disorder characterized by cerebral amyloid-β (Aβ) accumulation and gradual decline in cognitive function. Changes in brain energy metabolism arise in the preclinical phase of AD, suggesting an important metabolic component of early AD
Jens V Andersen et al.
Neurobiology of disease, 148, 105198-105198 (2020-11-27)
Alzheimer's disease (AD) leads to cerebral accumulation of insoluble amyloid-β plaques causing synaptic dysfunction and neuronal death. Neurons rely on astrocyte-derived glutamine for replenishment of the amino acid neurotransmitter pools. Perturbations of astrocyte glutamine synthesis have been described in AD