MABN109
Anti-Synaptotagmin-4 Antibody, clone 10C11.1
clone 10C11.1, from mouse
Sinonimo/i:
Synaptotagmin-4, Synaptotagmin IV, SytIV
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10C11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYT4(6860)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Vesicular Trafficking
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Synaptotagmin-4 in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1