MABF731
Anti-Foxp3 Antibody (mouse), FITC, clone 3G3
clone 3G3, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Forkhead box protein P3, Scurfin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Foxp3(20371)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.015 µg of this antibody detected Foxp3 in one million C57Bl/6 splenocytes.