218860
Casein Kinase II Inhibitor VIII
The Casein Kinase II Inhibitor VIII controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Casein Kinase II Inhibitor VIII, CK2 Inhibitor VIII, DYRK1B Inhibitor, Flt-3 Inhibitor VII, 4-(2-(4-Methoxybenzamido)thiazol-5-yl)benzoic acid
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)NC2=NC=C(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)S2
InChI
1S/C18H14N2O4S/c1-24-14-8-6-12(7-9-14)16(21)20-18-19-10-15(25-18)11-2-4-13(5-3-11)17(22)23/h2-10H,1H3,(H,22,23)(H,19,20,21)
UPIVZLFKYMNZDG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CK2
DYRK1B, Flt-3
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3