MABF578
Anti-CD4 Antibody (human), PE-Cy7, clone RPA-T4
clone RPA-T4, from mouse
Sinonimo/i:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RPA-T4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD4(920)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD4 in one million human peripheral blood lymphocytes.