MABF610
Anti-CD45RA Antibody (human), PerCP-Cy5.5, clone HI100
clone HI100, from mouse
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD antigen CD45
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PerCP-Cy5.5
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HI100, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
pkg of 5 μL (0.06 μg/test)
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRC(5788)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD45RA in one million human peripheral blood lymphocytes.