MABF431
Anti-CD45.1 Antibody (mouse), PerCP-Cy5.5, clone A20
clone A20, 0.2 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PerCP-Cy5.5
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A20, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ptprc(19264)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45.1 in one million C57Bl/6 or SJL splenocytes.