Documenti fondamentali
SML2660
Sigma-Aldrich
ABT-100 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-[(2S)-2-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)-1,1′-biphenyl-3-carbonitrile hydrochloride, 6-[(2S)-2-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)[1,1′-biphenyl]-3-carbonitrile hydrochloride, A-409100 Hydrochloride, ABT 100, [1,1′-Biphenyl]-3-carbonitrile, 6-[(2S)-2-(4-cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)- hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H19F3N4O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.92
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@](COC1=C(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)C=C(C=C1)C#N)(C3=CN=CN3C)C(C=C4)=CC=C4C#N.Cl
InChI
YDYNOCJMVNXQKV-SNYZSRNZSA-N
Azioni biochim/fisiol
ABT-100 is an orally available, highly potent and highly selective inhibitor of farnesyltransferase (FTase). ABT-100 exhibits broad spectrum antitumor activities in xenograft models.
orally available, highly potent and highly selective inhibitor of farnesyltransferase (FTase)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)