MABF3166
Anti-HCV E2 Antibody, clone AR2A
Sinonimo/i:
Genome polyprotein;Envelope glycoprotein E2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AR2A, monoclonal
PM
calculated mol wt 327.15 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
vaccinia virus ... E2(684)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by ELISA in lysate from HEK293T cells transfected with H77E1E2.
ELISA Analysis (ELISA): Envelope glycoprotein E2 was detected by ELISA in various dilutions of lysates from HEK293T cells transfected with H77E1E2, but not in lysate from untransfected cells.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected HCV E2 in ELISA applications (Law, M., et al. (2008). Nat Med. 14(1):25-27; Giang, E., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci. USA. 109(16):6205-10).
Neutralizing: A representative lot of this antibody neutralized several HCV isolates (Giang, E., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 109(16):6205-10).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2