MABF3124
Anti-CCR8 Antibody, clone C8Mab-2
Sinonimo/i:
C-C CKR-8, C-C chemokine receptor type 8, CC-CKR-8, CCR-8, CDw198
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C8Mab-2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
mouse ... Ccr8(12776)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in Chinese Hamster ovary (CHO) cells stably expressing murine CCR8.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CCR8 in one million Chinese Hamster ovary CHO) cells stably expressing murine CCR8.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CCR8 in Immunocytochemistry applications (Saito, M., et al. (2022). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 41(2):115-119).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CCR8 in Flow Cytometry applications (Tanaka, T., et al. (2021). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 40(2):65-70; Saito, M., et al. (2022). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 41(2):115-119).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1