MABF297
Anti-RIG-I, clone 1C3 Antibody
clone 1C3, from mouse
Sinonimo/i:
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, DEAD box protein 58, RIG-I-like receptor 1, RLR-1, Retinoic acid-inducible gene 1 protein, RIG-1, Retinoic acid-inducible gene I protein, RIG-I
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1λ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDX58(23586)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RIG-1 in A-459 lung carcinoma cell lysate (Nistal-Villan, E., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285:20252-20261).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected RIG-I in HeLa cells (Courtesy of Maite Sanchez).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected RIG-1 in 10 µg of A-549 infected with SeV cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1