MABF28
Anti-PAR-3 Antibody, clone 8E8
clone 8E8, from mouse
Sinonimo/i:
Proteinase-activated receptor 3, Coagulation factor II receptor-like 2, Thrombin receptor-like 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8E8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARD3(56288)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Activity Assay Analysis (platelet aggregation): A previous lot was used by an independent laboratory in platelet aggregation assay. (Petrova, Y., et al. (2008). Centr Eur J Immunol. 33 (1):14-18.)
Infectious Diseases
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 2 µg of this antibody detected PAR-3 in mouse platelets from washed whole blood (heparinized).
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse platelets from washed whole blood (heparinized)
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1