MABF2689
Anti-NKG2A/C/E Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
20D5, monoclonal
PM
observed mol wt ~27.68 kDa
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Klrc1(16641)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in C57BL/6 mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected NKG2A/C/E in one million C57BL/6 mouse splenocytes.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKG2A/C/E in Flow Cytometry applications (Vance, R.E., et. al. (1999). J Exp Med. 190(12):1801-12).
Inhibition Analysis: A representative lot of this antibody completely blocked all binding of Qa-1 tetramers to NK1.11 splenocytes. (Vance, R.E., et. al. (1999). J Exp Med. 190(12):1801-12).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2