Key Documents
MABF243
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Par-2, clone SAM11
clone SAM11, from mouse
Sinonimo/i:
Proteinase-activated receptor 2, PAR-2, Coagulation factor II receptor-like 1, G-protein coupled receptor 11, Thrombin receptor-like 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SAM11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... F2RL1(2150)
Categorie correlate
Descrizione generale
Il recettore 2 attivato dalla proteinasi (PAR2/PAR-2), chiamato anche recettore 1 del fattore di coagulazione II, recettore 11 accoppiato alle proteine G, thrombin receptor-like-1, è codificato nell′uomo dal gene F2RL1/GPR11/PAR2 ed è un recettore per la tripsina e per gli enzimi tripsino-simili accoppiato alle proteine G. La sua funzione è mediata dall'attivazione di diverse vie di segnalazione tra cui fosfolipasi C (PLC), calcio intracellulare, protein chinasi attivate da mitogeni (MAPK), I-kappaB chinasi/NF-kappaB e Rho. Inoltre, come parte della risposta immunitaria innata e adattativa, PAR2 funge da sensore per gli enzimi proteolitici generati durante l'infezione e aiuta a promuovere l'infiammazione e la risposta infiammatoria. PAR2 è inoltre coinvolto nel tono vascolare e delle vie aeree, nella regolazione della pressione sanguigna e in molte altre vie di segnalazione. PAR2 è una proteina multipasso di membrana ampiamente espressa nella maggior parte dei tessuti ad eccezione del cervello e del muscolo scheletrico.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Peptide lineare corrispondente all'N-terminale di Par-2 umano.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo di un laboratorio indipendente ha rilevato Par-2 a livello di intestino tenue umano, sezioni di arteria coronaria e di aorta, tessuti di arterie e vene umane (Molino, M., et al. (1998). Arterioschler Throm Vasc Biol. 18(5):825-832.).
Analisi di citometria a flusso: Un lotto rappresentativo di un laboratorio indipendente ha rilevato Par-2 in cellule COS-1 trasfettate con Par-2 (Molino, M., et al. (1997). J Biol Chem. 272(17):11133-11141.).
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
L'anticorpo Anti-Par-2, clone SAM11, è un anticorpo diretto contro Par-2 adatto all′uso in Western blotting, IHC e citometria a flusso.
Sottocategoria di ricerca
Immunoglobuline & immunologia
Qualità
Valutato con metodica Western blotting su lisati di cellule NIH/3T3.
Analisi con metodica Western blotting: 0,5 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato Par-2 in 10 µg di lisato di cellule NIH/3T3.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a~50 kDa Il MW calcolato di questa proteina è 44 kDa, tuttavia si possono osservare pesi molecolari maggiori come conseguenza di processi di glicosilazione.
Stato fisico
Formato: purificata
IgG2aκ monoclonali di topo purificate in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Madhumita Paul et al.
FASEB bioAdvances, 1(4), 255-264 (2019-06-15)
Protease activated receptor 2 (PAR2) is a G-protein coupled receptor that contributes to prostate fibrosis and lower urinary tract symptoms (LUTS). In addition to fibrosis, aberrant smooth muscle tone in the prostate has been hypothesized to play a role. We
Endothelial cell thrombin receptors and PAR-2. Two protease-activated receptors located in a single cellular environment.
Molino, M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 272, 11133-11141 (1997)
Yanju Bao et al.
Molecular pain, 10, 28-28 (2014-06-03)
Bone cancer pain is currently a major clinical challenge for the management of cancer patients, and the cellular and molecular mechanisms underlying the spinal sensitization remain unclear. While several studies demonstrated the critical role of proteinase-activated receptor (PAR2) in the
Differential expression of functional protease-activated receptor-2 (PAR-2) in human vascular smooth muscle cells.
Molino, M, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 18, 825-832 (1998)