MABF2126
Anti-Properdin Antibody, clone 1G6D2
clone 1G6D2, from mouse
Sinonimo/i:
Complement factor P
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G6D2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CFP(5199)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected Properdin in ELISA applications (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Properdin in purified human properdin.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.