MABF2078
Anti-APN/CD13 Antibody, clone DF-5
clone DF-5, from mouse
Sinonimo/i:
EC:3.4.11.2, AP-N, hAPN, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, AP-M, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, gp150, CD13
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DF-5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANPEP(290)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected APN/CD13 in Flow Cytometry applications (Sorrell, J.M., et. al. (2003). Exp Dematol. 12(3):315-23).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected APN/CD13 in Immunofluorescence applications (Sorrell, J.M., et. al. (2003). Exp Dematol. 12(3):315-23; Sorrell, J.M., et. al. (2007). Cell Tissue Res. 327(3):499-510).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected APN/CD13 in Western Blotting applications (Sorrell, J.M., et. al. (2003). Exp Dematol. 12(3):315-23).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected APN/CD13 in PC3 cell line.
Inflammation & Immunology
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected APN/CD13 in human kidney tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1