MABF2032M
Anti-CD31 (PECAM-1) Antibody, clone MBC 78.1
clone MBC 78.1, from mouse
Sinonimo/i:
Platelet endothelial cell adhesion molecule, PECAM-1, EndoCAM. GPIIA′, PECA1, CD31
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MBC 78.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PECAM1(5175)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CD31 (PECAM-1) in Immunoprecipitation applications (DeLisser, H.M., et. al. (1994). J Cell Biol. 124(1-2):195-203).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD31 (PECAM-1) in Flow Cytometry applications (DeLisser, H.M., et. al. (1994). J Cell Biol. 124(1-2):195-203).
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD31 (PECAM-1) in one millioin THP-1 cells.
Inflammation & Immunology
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD31 (PECAM-1) in Jurkat cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1