MABF161A
Anti-CD45 (human), violetFluor® 450, clone HI30 Antibody
clone HI30, from mouse, violetFluor® 450
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
violetFluor® 450
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HI30, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRC(5788)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD45 in one million human peripheral blood lymphocytes.