MABF158C
Anti-CD152 (CTLA-4) (mouse), PE-Cy7, clone UC10-4F10-11 Antibody
clone UC10-4F10-11, from hamster(Armenian), PE-Cy7
Sinonimo/i:
Cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4), CD152, CD152 (CTLA-4)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Coniugato
PE-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UC10-4F10-11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ctla4(12477)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD152 (CTLA-4) in one million C57Bl/6 splenocytes.