MABF147E
Anti-Ly-6G (mouse), clone RB6-8C5, biotin conjugate Antibody
clone RB6-8C5, from rat, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RB6-8C5, monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ly6G(546644)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.