MABE1990
Anti-PLZF/ZBTB16 Antibody, clone Mags-21F7
Sinonimo/i:
Promyelocytic leukemia zinc finger protein, Zinc finger and BTB domain-containing protein 16, Zinc finger protein 145, Zinc finger protein PLZF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Mags-21F7, monoclonal
PM
observed mol wt ~75 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... ZBTB16(7704)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human PLZF/ZBTB16 protein.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected full-length, FLAG-tagged recombinant Human PLZF/ZBTB16.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PLZF/ZBTB16 in Western Blotting applications (Kovalovsky, D., et al. (2008). Nat Immunol. 9(9):1055-64).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected PLZF/ZBTB16 in Flow Cytometry applications (Kovalovsky, D., et al. (2008). Nat Immunol.;9(9):1055-64; Kovalovsky, D., et al. (2010). J Immunol. 184(12):6746-55).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1