MABE1132
Anti-TET2 Antibody, clone 9F7
clone 9F7, from rat
Sinonimo/i:
Methylcytosine dioxygenase TET2, Protein Ayu17-449
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9F7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Tet2(214133)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated endogenous TET2 from murine embryonic stem cell (mESC) lysate. Subsequent LC-MS/MS analysis detected the presence of co-immunoprecipitated glycosyltransferase OGT (Bauer, C., et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(8):4801-4812).
ELISA Analysis: Clone 9F7 hybridoma culture supernatant was confirmed for its immunoreactivity against His-tagged murine TET2 by ELISA (Bauer, C., et al. (2015). J. Biol. Chem. 290(8):4801-4812).
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TET2 in mouse embryonic stem cells (ESCs).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1