MABS2005
Anti-2A peptide Antibody, clone 3H4
clone 3H4, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-2A Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected 2A peptide in HeLa cells expressing SpCas9-P2A or plain HeLa cells, HEK293 cells expressing SpCas9-T2A or plain HEK293 cells (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected 2A peptide in HeLa cells transiently transfected with SaCas9-T2A-GFP (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 ug/mL of this antibody detected 2A peptide in 10 µg of NIH3T3 expressing SpCas9-T2A-Puro cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1