MABE1035
Anti-ZBTB46 (ZNF340) Antibody, clone 5A8.1
clone 5A8.1, from mouse
Sinonimo/i:
Zinc finger and BTB domain-containing protein 46, BTB-ZF protein expressed in effector lymphocytes, BTB/POZ domain-containing protein 4, BZEL, Zinc finger protein 340
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZBTB46(140685)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ZBTB46 (ZNF340) in 10 µg of human ovary tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1