MABE1008
Anti-TRRAP Antibody, clone 2TRR-1B3
ascites fluid, clone 2TRR-1B3, from mouse
Sinonimo/i:
Transformation/transcription domain-associated protein, 350/400 kDa PCAF-associated factor, PAF350/400, STAF40, TR-AP, Tra1 homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2TRR-1B3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRRAP(8295)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunodepleted TRRAP using nonhomologous end-joining/NHEJ-competent protein extracts prepared from human AAH-1 lymphoblastoid cells (Robert, F., et al. (2006). Mol. Cell. Biol. 26(2):402-412).
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TRRAP in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2