MABC609
Anti-Thymidylate Kinase/TMPK Antibody, clone 1A5.1
clone 1A5.1, from mouse
Sinonimo/i:
Thymidylate kinase, Thymidylate Kinase/TMPK, dTMP kinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TK1(7083)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Thymidylate Kinase/TMPK in human breast cancer and human ovarian cancer tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Thymidylate Kinase/TMPK in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1