MABC272
Anti-Annexin VI Antibody, clone 4B11.1
clone 4B11.1, from mouse
Sinonimo/i:
Annexin A6, 67 kDa calelectrin, Annexin VI, Annexin-6, Calphobindin-II, CPB-II, Chromobindin-20, Lipocortin VI, Protein III, p68, p70
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANXA6(309)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Annexin VI in HeLa and A431 cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Annexin VI in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1