MABC1780
Anti-CSF1R/c-FMS Antibody, clone AFS98
Sinonimo/i:
Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor;EC:2.7.10.1;CSF-1 receptor;CSF-1-R;CSF-1R;M-CSF-R;Proto-oncogene c-Fms;CD115
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AFS98, monoclonal
PM
calculated mol wt 109.18 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Csf1r(12978)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in J774.2 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CSF1R/c-FMS in one million J774.2 cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected immunoprecipitated CSF1R/c-FMS in Immunoprecipitation applications (Sudo, T., et al. (1995). Oncogene. 11(12):2469-76).
Inhibition Assay: A representative lot inhibited colony formation of the bone marrow cells of C57BL/6 mice in response to M-CSF. (Sudo, T., et al. (1995). Oncogene.;11(12):2469-76).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CSF1R in Flow Cytometry applications (Sudo, T., et al. (1995). Oncogene. 11(12):2469-76).
ELISA Analysis: A representative lot detected CSF1R in ELISA applications (Sudo, T., et al. (1995). Oncogene. 11(12):2469-76).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2