MABC1635
Anti-MLKL Antibody, clone 10C2
Sinonimo/i:
Mixed lineage kinase domain-like protein;hMLKL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10C2, monoclonal
PM
calculated mol wt 54.78 kDa
observed mol wt ~50 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MLKL(197259)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in wild-type HT-29 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected MLKL in lysate from wild-type HT-29 cells, but not in MLKL knockout HT-29 cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected MLKL in Immunocytochemistry applications (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MLKL in Immunofluorescence applications (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLKL in Western Blotting applications (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1