MABC1120
Anti-PD-L2 Antibody, clone 366C.9E5
clone 366C.12.9E5.E10.19.1F8, from mouse
Sinonimo/i:
Programmed cell death 1 ligand 2, PD-1 ligand 2, PDCD1 ligand 2, Programmed death ligand 2, Butyrophilin B7-DC, B7-DC, CD273
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
366C.12.9E5.E10.19.1F8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDCD1LG2(80380)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PD-L2 in Immunohistochemistry applications (Sridharan, V., et. al. (2016). Cancer Immunol Res. 4(8):679-87; Roemer, M.G., et. al. (2016). J Clin Oncol. 34(23):2690-7; Chong, L.C., et. al. (2016). Blood. 128(9):1206-13; Calles, A., et. al. (2015). J Thorac Oncol. 10(12):1726-35).
Apoptosis & Cancer
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected PD1-L2 in human tonsil tissue.